4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-5-bromo-3-chloro-α,α,α-trifluoroanisole
PC48298-1G PC48298-250MG PC48298-5G
APOSPC48298-1GEA 22 EUR
APOSPC48298-1G APOSPC48298-250MG APOSPC48298-5G
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄BrClF₃NO
MW: 290.465 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08236694
CAS nummer: 885266-98-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III