2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48301-100G PC48301-25G PC48301-5G
APOSPC48301-100GEA 1640 EUR
APOSPC48301-100G APOSPC48301-25G APOSPC48301-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene 98%
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11036070
CAS nummer: 954235-83-7