1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48317-500MG PC48317-100MG PC48317-250MG
APOSPC48317-500MGEA 221 EUR
APOSPC48317-500MG APOSPC48317-100MG APOSPC48317-250MG
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD15832812
CAS nummer: 1207448-24-5