2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC48319-1G
PC48319-500MG
APOSPC48319-1GEA
572
EUR
APOSPC48319-1G
APOSPC48319-500MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule:
C₇H₄F₃N₃ Smeltpunt: 170…172 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18261102 CAS nummer: 1211514-97-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |