4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-nitrobenzene, α-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
PC48320-10G PC48320-50G PC48320-100G PC48320-5G PC48320-25G
APOSPC48320-10GEA 64.4 EUR
APOSPC48320-10G APOSPC48320-50G APOSPC48320-100G APOSPC48320-5G APOSPC48320-25G
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 98%
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Dichtheid: 1,6894 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07779495
CAS nummer: 76437-44-0
UN: 3265
ADR: 8,II