2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-[(2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-(2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-oxopropoxy)ethyl methacrylate
PC48330-25G PC48330-5G PC48330-1G
APOSPC48330-25GEA 1220 EUR
APOSPC48330-25G APOSPC48330-5G APOSPC48330-1G
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate
Formule: C₉H₉F₅O₄
MW: 276.157 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD26407435
CAS nummer: 938459-25-7