2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48332-1G PC48332-5G PC48332-250MG
APOSPC48332-1GEA 90.6 EUR
APOSPC48332-1G APOSPC48332-5G APOSPC48332-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12911577
CAS nummer: 1184915-45-4