4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl triflate, 2-(Trifluoromethyl)-4-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}aniline
PC48333-1G PC48333-250MG
APOSPC48333-1GEA 176 EUR
APOSPC48333-1G APOSPC48333-250MG
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₅F₆NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26407433
CAS nummer: 1820740-69-9
UN: 3265
ADR: 8,III