2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-4-methoxybenzene, 3-(Bromomethyl)-4-fluoroanisole, 3-(Bromomethyl)-4-fluorophenyl methyl ether
PC48335-1G PC48335-250MG PC48335-5G
APOSPC48335-1GEA 110 EUR
APOSPC48335-1G APOSPC48335-250MG APOSPC48335-5G
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrFO
Kookpunt: 130…138 °C (18 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11617285
CAS nummer: 91319-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II