7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48343-1G PC48343-250MG PC48343-5G
APOSPC48343-1GEA 468 EUR
APOSPC48343-1G APOSPC48343-250MG APOSPC48343-5G
7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
7-Fluoro-1,3-benzoxazole
Formule: C₇H₄FNO
Smeltpunt: 43…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19374434
CAS nummer: 1267061-18-6