3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC4835-25G
PC4835-5G
APOSPC4835-25GEA
926
EUR
APOSPC4835-25G
APOSPC4835-5G
3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Formule:
C₄H₃Cl₂F₃ Kookpunt: 79 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00155750 CAS nummer: 374-26-5 |