5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48352-1G PC48352-250MG
APOSPC48352-1GEA 304 EUR
APOSPC48352-1G APOSPC48352-250MG
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541878
CAS nummer: 1445995-86-7