2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Hydroxymethyl)benzal fluoride, [2-(Difluoromethyl)phenyl]methanol, (2-(Difluoromethyl)phenyl)methanol
PC48358-1G PC48358-250MG
APOSPC48358-1GEA 407 EUR
APOSPC48358-1G APOSPC48358-250MG
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26728124
CAS nummer: 1018678-49-3