4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Formyl-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-tolualdehyde
PC48359-1G PC48359-5G
APOSPC48359-1GEA 22 EUR
APOSPC48359-1G APOSPC48359-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₃NO₃
MW: 219.117 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185769
CAS nummer: 50551-17-2