1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4836-25G PC4836-5G
APOSPC4836-25GEA 352 EUR
APOSPC4836-25G APOSPC4836-5G
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
Formule: C₄H₄Cl₂F₃I
Kookpunt: 65 °C (25 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042242
CAS nummer: 679-69-6