2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC48365-1G PC48365-250MG
APOSPC48365-1GEA 553 EUR
APOSPC48365-1G APOSPC48365-250MG
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18791598
CAS nummer: 1222556-61-7
UN: 3265
ADR: 8,III