4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC48366-1G PC48366-5G
APOSPC48366-1GEA 220 EUR
APOSPC48366-1G APOSPC48366-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847129
CAS nummer: 694499-22-4
UN: 3261
ADR: 8,II