3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)methanol
PC48378-1G PC48378-5G
APOSPC48378-1GEA 58.4 EUR
APOSPC48378-1G APOSPC48378-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20923583
CAS nummer: 1784628-56-3