4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48379-1G PC48379-250MG
APOSPC48379-1GEA 277 EUR
APOSPC48379-1G APOSPC48379-250MG
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene 95+%
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃BrF₆
Kookpunt: 160…161 °C
Smeltpunt: –48…–47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06253758
CAS nummer: 320-29-6