4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48382-100MG PC48382-250MG
APOSPC48382-100MGEA 32.2 EUR
APOSPC48382-100MG APOSPC48382-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₇H₇F₃N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12400889
CAS nummer: 1159813-38-3