2,2-Difluoroethyl ethyl carbonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48383-1G PC48383-5G
APOSPC48383-1GEA 199 EUR
APOSPC48383-1G APOSPC48383-5G
2,2-Difluoroethyl ethyl carbonate
2,2-Difluoroethyl ethyl carbonate
Formule: C₅H₈F₂O₃
MW: 154.112 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054292
CAS nummer: 916678-14-3