2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48390-1G PC48390-5G PC48390-25G
APOSPC48390-1GEA 52.6 EUR
APOSPC48390-1G APOSPC48390-5G APOSPC48390-25G
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194343
CAS nummer: 865664-05-7