2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48391-1G PC48391-250MG PC48391-5G
APOSPC48391-1GEA 24.9 EUR
APOSPC48391-1G APOSPC48391-250MG APOSPC48391-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrFNO₄
MW: 264.005 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12173018
CAS nummer: 1055331-73-1