5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48393-1G PC48393-250MG
APOSPC48393-1GEA 234 EUR
APOSPC48393-1G APOSPC48393-250MG
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₂ClF₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909761
CAS nummer: 126538-83-8