1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48398-1G PC48398-250MG PC48398-5G
APOSPC48398-1GEA 36.6 EUR
APOSPC48398-1G APOSPC48398-250MG APOSPC48398-5G
1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formule: C₉H₆F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847337
CAS nummer: 39174-87-3