2-Bromo-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC48399-1G PC48399-250MG PC48399-5G
APOSPC48399-1GEA 526 EUR
APOSPC48399-1G APOSPC48399-250MG APOSPC48399-5G
2-Bromo-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
2-Bromo-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formule: C₉H₅BrF₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606413
CAS nummer: 39174-88-4
UN: 3261
ADR: 8,III