3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48404-1G PC48404-250MG PC48404-5G
APOSPC48404-1GEA 139 EUR
APOSPC48404-1G APOSPC48404-250MG APOSPC48404-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₆BrF₃N₂O
Smeltpunt: 39…40 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042191
CAS nummer: 1191922-50-5