4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48405-1G PC48405-5G
APOSPC48405-1GEA 71.6 EUR
APOSPC48405-1G APOSPC48405-5G
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅Cl₂FO
Smeltpunt: 44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18632530
CAS nummer: 1286734-89-1