Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Methoxy-2-(methoxycarbonyl)benzotrifluoride, 4-(Methoxycarbonyl)-3-(trifluoromethyl)anisole
PC48410-1G PC48410-5G PC48410-25G
APOSPC48410-1GEA 29.2 EUR
APOSPC48410-1G APOSPC48410-5G APOSPC48410-25G
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.172 g/mol
Smeltpunt: 47…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06204092
CAS nummer: 773875-67-5