3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48413-1G PC48413-25G PC48413-5G
APOSPC48413-1GEA 52.6 EUR
APOSPC48413-1G APOSPC48413-25G APOSPC48413-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18632532
CAS nummer: 1286734-82-4