3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC48422-1G PC48422-250MG PC48422-5G
APOSPC48422-1GEA 512 EUR
APOSPC48422-1G APOSPC48422-250MG APOSPC48422-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
Smeltpunt: 128…130 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16999150
CAS nummer: 1243459-56-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III