2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluoroanisole
PC48423-1G PC48423-5G PC48423-25G
APOSPC48423-1GEA 22 EUR
APOSPC48423-1G APOSPC48423-5G APOSPC48423-25G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Formule: C₇H₃F₄NO₃
MW: 225.097 g/mol
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00042300
CAS nummer: 124170-06-5