4'-Fluoro-3'-nitroacetanilide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Acetamido-2-fluoronitrobenzene, 5-(Acetylamino)-2-fluoronitrobenzene, N-(4-Fluoro-3-nitrophenyl)acetamide
PC48425-1G PC48425-5G
APOSPC48425-1GEA 48.3 EUR
APOSPC48425-1G APOSPC48425-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacetanilide 98%
4'-Fluoro-3'-nitroacetanilide
Formule: C₈H₇FN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00585083
CAS nummer: 351-32-6