2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4,6-Trifluorobenzyl 2-methylprop-2-enoate
PC48444-1G PC48444-5G PC48444-25G
APOSPC48444-1GEA 135 EUR
APOSPC48444-1G APOSPC48444-5G APOSPC48444-25G
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Formule: C₁₁H₉F₃O₂
MW: 230.183 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28096613
CAS nummer: 1820739-95-4
UN: 1993
ADR: 3 III