3-(Difluoromethoxy)piperidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48445-1G PC48445-250MG PC48445-500MG
APOSPC48445-1GEA 2310 EUR
APOSPC48445-1G APOSPC48445-250MG APOSPC48445-500MG
3-(Difluoromethoxy)piperidine 95%
3-(Difluoromethoxy)piperidine
Formule: C₆H₁₁F₂NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24843076
CAS nummer: 1240528-91-9