Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobut-1-yl)boron, Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)borane, Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobut-1-yl) borate
PC48447-5G PC48447-1G
APOSPC48447-5GEA 611 EUR
APOSPC48447-5G APOSPC48447-1G
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Formule: C₁₂H₆BF₂₁O₃
Kookpunt: 137 °C (200 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22124054
CAS nummer: 755-53-3