Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48448-5G PC48448-250MG PC48448-1G
APOSPC48448-5GEA 766 EUR
APOSPC48448-5G APOSPC48448-250MG APOSPC48448-1G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Formule: C₉H₆BF₁₅O₃
Kookpunt: 110 °C (220 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22124053
CAS nummer: 2003-04-5