4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC48449-1G
PC48449-250MG
PC48449-5G
APOSPC48449-1GEA
315
EUR
APOSPC48449-1G
APOSPC48449-250MG
APOSPC48449-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formule:
C₇H₃BrClFO Smeltpunt: 77…79 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD26958726 CAS nummer: 1696224-75-5 |