6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48451-1G PC48451-250MG
APOSPC48451-1GEA 155 EUR
APOSPC48451-1G APOSPC48451-250MG
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28096615
CAS nummer: 1540199-39-0