3-Fluoro-4-iodo-2-methylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48454-1G PC48454-250MG PC48454-5G
APOSPC48454-1GEA 164 EUR
APOSPC48454-1G APOSPC48454-250MG APOSPC48454-5G
3-Fluoro-4-iodo-2-methylaniline
3-Fluoro-4-iodo-2-methylaniline
Formule: C₇H₇FIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21364950
CAS nummer: 329927-16-4