5-Bromo-4-fluoro-2-methylanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48456-1G PC48456-250MG PC48456-5G PC48456-25G
APOSPC48456-1GEA 351 EUR
APOSPC48456-1G APOSPC48456-250MG APOSPC48456-5G APOSPC48456-25G
5-Bromo-4-fluoro-2-methylanisole
5-Bromo-4-fluoro-2-methylanisole
Formule: C₈H₈BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28096617
CAS nummer: 1785363-64-5