6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Chloro-α,6-dibromo-2-fluorotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-chloro-3-fluorobenzene
PC48461-1G PC48461-250MG
APOSPC48461-1GEA 725 EUR
APOSPC48461-1G APOSPC48461-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302.366 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28096619
CAS nummer: 1820741-85-2
UN: 3261
ADR: 8 III