6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC48465-1G PC48465-250MG PC48465-5G
APOSPC48465-1GEA 207 EUR
APOSPC48465-1G APOSPC48465-250MG APOSPC48465-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24848703
CAS nummer: 1449008-28-9