2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48467-1G PC48467-250MG
APOSPC48467-1GEA 29.2 EUR
APOSPC48467-1G APOSPC48467-250MG
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20484879
CAS nummer: 858414-22-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III