2-Fluoroterephthalic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48471-250MG PC48471-1G
APOSPC48471-250MGEA 27.8 EUR
APOSPC48471-250MG APOSPC48471-1G
2-Fluoroterephthalic acid 95+%
2-Fluoroterephthalic acid
Formule: C₈H₅FO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407274
CAS nummer: 3906-87-4