Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)-4-nitroaniline
PC48472-1G PC48472-250MG
APOSPC48472-1GEA 431 EUR
APOSPC48472-1G APOSPC48472-250MG
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate, tech
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Formule: C₈H₇FN₂O₄
MW: 214.151 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28397885
CAS nummer: 1805398-57-5