(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dichloro-2-fluorophenylboronic acid
PC48478-1G PC48478-500MG
APOSPC48478-1GEA 438 EUR
APOSPC48478-1G APOSPC48478-500MG
(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Formule: C₆H₄BCl₂FO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28786331
CAS nummer: 2048237-95-0