6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3'-Chloro-2,6'-dibromo-2'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(6-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC48480-1G PC48480-250MG
APOSPC48480-1GEA 386 EUR
APOSPC48480-1G APOSPC48480-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₄Br₂ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28096621
CAS nummer: 1804382-46-4
UN: 3261
ADR: 8,III