4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC48485-1G PC48485-500MG PC48485-5G
APOSPC48485-1GEA 361 EUR
APOSPC48485-1G APOSPC48485-500MG APOSPC48485-5G
4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile 95%
4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₄F₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19439995
CAS nummer: 128273-61-0