3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48486-1G PC48486-5G
APOSPC48486-1GEA 490 EUR
APOSPC48486-1G APOSPC48486-5G
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃Cl₂FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04091131
CAS nummer: 665022-07-1